Learn More
2-(Boc-amino)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435077
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Suzuki reaction. 2-(Boc-amino)ethanol as reagent in Novel bisbenzimide-nitroxides for nuclear redox imaging in living cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reacción de Suzuki. 2-(Boc-amino)etanol como reactivo en los nuevos nitróxidos de bisbenzimida para la imagen redox nuclear en células vivas.
Solubilidad
Soluble en agua o ácido acéticio 1 %. Soluble en etil acetato y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26690-80-2
Fórmula molecular C7H15NO3
Peso molecular (g/mol) 161.201
Número MDL MFCD00056657
Clave InChI GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-hidroxietil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Boc-amino)ethanol
Punto de ebullición 92°C (0.22mmHg)
Fórmula lineal (CH3)3CCO2NHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.449
Información de solubilidad Soluble in water or 1% acetic acid. Soluble in ethyl acetate and methanol.
Densidad 1.042
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 95%