Learn More
2-Bromo-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)etan-1-ona, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-il)etan-1-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.08 |
Porcentaje de pureza | 95% |