Learn More
2-Bromo-1-(2-tienil)-1-etanona, grado técnico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.07 |
Porcentaje de pureza | 90% |