Learn More
2-Bromo-1-(3-tienil)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10041694
5 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 1468-82-2
Fórmula molecular C6H5BrOS
Peso molecular (g/mol) 205.07
Número MDL MFCD02677695
Clave InChI TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776379
SMILES BrCC(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone
Nombre IUPAC 2-bromo-1-tiofen-3-iletanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.07
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
2-Bromo-1-(3-tienil)-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™ >