Learn More
2-Bromo-1-[4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-yl]-1-etanona, ≥90 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10612443
2-Bromo-1-[4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-yl]-1-etanona, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612443
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 10612443
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC19805CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 423768-43-8
Fórmula molecular C10H8BrN3OS
Peso molecular (g/mol) 298.158
Número MDL MFCD03407321
Clave InChI PQWKERRFBZJRSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-5-thiazolyl, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-1 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776507
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metil-2-pirazin-2-il-1,3-tiazol-5-il)etanona
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=NC=CN=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.16
Porcentaje de pureza 90%
Título del producto
2-Bromo-1-[4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-yl]-1-etanona, ≥90 %, Thermo Scientific™ >