Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10429104
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
CAS 103962-10-3
Fórmula molecular C9H6BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 283.044
Número MDL MFCD00052333
Clave InChI AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CF3OC6H4C(O)CH2Br
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.04
Porcentaje de pureza 97%