Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 403.00€
CAS 5400-80-6
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.07
Número MDL MFCD00003798
Clave InChI RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
Nombre IUPAC 2-bromo-2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11435613
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13511.09
10 g
34.57€
10 g
11445613
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13511.18
50 g
107.54€
50 g
11455613
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13511.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-442-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals