Learn More
2-Bromo-2-buteno, cis + trans, 98 %, estabilizado., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459206
2-Bromo-2-buteno, cis + trans, 98 %, estabilizado., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459206
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11459206
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18058.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Used in the synthesis of substituted catechol derivatives and mono-annelated benzenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de derivados de catecol sustituidos y bencenos monoanillados.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua (664 mg/l 25 est.).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes y del calor. Almacenar lejos de cargas electrostáticas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13294-71-8
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00000141
Clave InChI UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 5364387
Nombre IUPAC (E)-2-bromobut-2-ano
SMILES C\C=C(/C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-butene
Nombre de nota cis + trans, stabilized
Densidad 1.328
Punto de ebullición 82°C to 90°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.461
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1733329
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water (664mg/L 25 EST).
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10146433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18058.14,A18058.22
Número de lote10230444 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18058.14,A18058.22
Número de loteG26Y015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18058.14,A18058.22
Número de lote10212221 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18058.14,A18058.22
Número de lote10156379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18058.14,A18058.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Bromo-2-buteno, cis + trans, 98 %, estabilizado., Thermo Scientific Chemicals >