Learn More
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10466810
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10466810
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10466810
Marca: Thermo Scientific Acros 158821000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-51-7
Fórmula molecular C3H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 199.99
Número MDL MFCD00007390
Clave InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nombre IUPAC 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >120.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, IV, 2501
Índice Merck 15, 1457
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number158820250,158825000,158821000
Número de loteA0467231 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/10/2024 Catalog Number158820250,158825000,158821000
Número de loteA0461334 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2024 Catalog Number158820250,158825000,158821000
Número de loteA0461314 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number158820250,158825000,158821000
Número de loteA0459013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2023 Catalog Number158820250,158825000,158821000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >