Learn More
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11484743 500 g 500 g
11474743 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11484743
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11639.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol se utiliza en cosméticos, conservantes para muestras de leche, medicamentos tópicos y también proporcionan un amplio espectro de actividad antibacteriana.
Solubilidad
Soluble en agua (280 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-51-7
Fórmula molecular C3H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 199.988
Número MDL MFCD00007390
Clave InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nombre IUPAC 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Punto de fusión ∼122°C to 132°C
pH 5 to 7
Cantidad 500 g
Número UN UN3241
Beilstein 1705868
Índice Merck 14,1447
Información de solubilidad Soluble in water(280g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.99
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol