Learn More
2-Bromo-3-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-3-fluoroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 2-bromo-3-fluoroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-fluoroaniline |
Color | Blanco |
Densidad | 1.670 g/mL |
Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
Índice de refracción | 1.583 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.01 |
Porcentaje de pureza | 97% |