Learn More
2-Bromo-3-metilanilina, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methylaniline |
Color | Marrón |
Densidad | 1.489 g/mL |
Punto de ebullición | 48°C (0.03 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.605 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 2079474 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.05 |