Learn More
Alcohol2-bromo-4,5-dimetoxibenzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10534331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534331 5 g Frasco de vidrio 5 g
10041721 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10534331
Marca: Thermo Scientific Acros 342210050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54370-00-2 | C9H11BrO3 | 247.088 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54370-00-2
Fórmula molecular C9H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 247.088
Número MDL MFCD02093896
Clave InChI SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
PubChem CID 618887
Nombre IUPAC (2-bromo-4,5-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 100.0°C
Color Rosa purpúreo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water., insoluble in hexane, soluble in acetone, chloroform, dichloromethane, e, hylacetate, methanol, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.