Learn More
2-Bromo-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Mainly bromo compounds find application as dyes. Also in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Principalmente, los compuestos de bromo se usan como tintes. También se utilizan en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Principalmente, los compuestos de bromo se usan como tintes. También se utilizan en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-cyanopyridine |
Punto de fusión | 70°C to 74°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.01 |
Porcentaje de pureza | 97% |