Learn More
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid is used in the synthesis of 3-fluoro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-fluoro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-((2-carboxy-5-fluorophenyl)amino)-3-methoxybenzoic acid and 2-bromo-4-fluorobenzamide. It is also used in the preparation of boron-containing anti-fungal agents, in the treatment of onychomycosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico se utiliza en la síntesis de 3-fluoro-8-(metiltio)dibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, 2-fluoro-8-(metiltio)dibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, 2-(2-carboxi-5-fluorofenil)amino)ácido-3-metoxibenzoico y 2-bromo-4-fluorobenzamida. También se utiliza en la preparación de agentes antifúngicos que contienen boro, en el tratamiento de la onicomicosis.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico se utiliza en la síntesis de 3-fluoro-8-(metiltio)dibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, 2-fluoro-8-(metiltio)dibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, 2-(2-carboxi-5-fluorofenil)amino)ácido-3-metoxibenzoico y 2-bromo-4-fluorobenzamida. También se utiliza en la preparación de agentes antifúngicos que contienen boro, en el tratamiento de la onicomicosis.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid |
Punto de fusión | 167°C to 169°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2614292 |
Información de solubilidad | Soluble in water and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |