Learn More
N-óxido de 2-bromo-4-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344416
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11344416
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20020.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 52092-43-0 | C5H3BrN2O3 | 218.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52092-43-0
Fórmula molecular C5H3BrN2O3
Peso molecular (g/mol) 218.99
Número MDL MFCD00160743
Clave InChI IRBDHXCXCSFNEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-nitropyridine 1-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine n-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine-n-oxide, 2-bromo-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2-bromo-4-nitro-, 1-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine1-oxide, 2-bromo-4-nitropyridine oxide, 2-bromo-4-nitropyridin-1-ol, pubchem5958, acmc-1astu
PubChem CID 3904026
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-nitropyridine N-oxide
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 1 g
Beilstein 145698
Nombre IUPAC 2-bromo-4-nitropiridin-1-io-1-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 219
Porcentaje de pureza 97%