Learn More
2'-Bromo-5'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487768
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2′-bromo-5′-fluoroacetofenona se utiliza en la síntesis de los compuestos oxabicíclicos. También se utiliza en la síntesis enantioselectiva de las moléculas quirales 3-arilo-1-indanona.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-33-3
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.04
Número MDL MFCD07780635
Clave InChI BQXROZQUDCJBBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22736080
Nombre IUPAC 1-(2-bromo-5-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Punto de ebullición 144°C (18 mmHg)
Índice de refracción 1.5525
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-5-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl, 1-2-bromo-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-bromo-5-fluorophenyl, pubchem3214, acmc-1btyq, ksc499c4f
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 98%