Learn More
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472279
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde is a useful reactant used in the synthesis of PDE4 inhibitors, BCL-XL and cancel cell growth inhibitors. Also an reactant used in the preparation of many pharmaceutical agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-hidroxibenzaldehído es un útil reactivo que se utiliza en la síntesis de inhibidores de PDE4, BCL-xL y de inhibidores de la cancelación del crecimiento celular. También se utiliza como reactivo en la preparación de muchos agentes farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-80-0
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD03033065
Clave InChI SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 387179
Nombre IUPAC 2-bromo-5-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 2079921
Sinónimo 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido