Learn More
2-Bromo-p-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644852
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-94-6
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Número MDL MFCD00000074
Clave InChI QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylbromobenzene, 2-bromo-p-xylene, 1-bromo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethyl, bromo-p-xylene, 2-bromo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl bromide, 2-bromo-1,4-xylene, 2,5-dimethylphenyl bromide, p-xylene, 2-bromo
PubChem CID 11121
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-p-xylene
Punto de fusión 9°C to 10°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 199°C to 201°C
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5495 to 1.5515
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Gravedad específica 1.34
Fórmula lineal (CH3)2C6H3Br
Beilstein 05, 385
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-p-xylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.