Learn More
Ácido 2-bromoacrílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2-Bromoacrylic acid is used as a raw material on QSAR models to predict mutagenicity of acrylates. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromoacrílico se utiliza como materia prima en los modelos de QSAR para predecir la mutagenicidad de los acrilatos. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es miscible con agua.
Notas
Sensible al calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El ácido 2-bromoacrílico se utiliza como materia prima en los modelos de QSAR para predecir la mutagenicidad de los acrilatos. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es miscible con agua.
Notas
Sensible al calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromoacrylic acid |
Punto de fusión | 65°C to 70°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1740582 |
Información de solubilidad | It is miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.96 |
Porcentaje de pureza | 95% |