Learn More
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
2-Bromoaniline is used as a corrosion inhibitor, emulsifying and antiseptic agents. It is used in the rubber industry, e.g. diphenylguanidines, phenylenediamines mercaptobenzothiazoles, aniline ketones and etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromoanilina se utiliza como inhibidor de la corrosión, así como agente emulsionante y antiséptico. Se utiliza en la industria del caucho; por ejemplo, difenilguanidinas, fenilendiaminas, mercaptobenzotiazoles, anilina, cetonas, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
La 2-bromoanilina se utiliza como inhibidor de la corrosión, así como agente emulsionante y antiséptico. Se utiliza en la industria del caucho; por ejemplo, difenilguanidinas, fenilendiaminas, mercaptobenzotiazoles, anilina, cetonas, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromoaniline |
Punto de fusión | 27°C to 31°C |
Densidad | 1.578 |
Punto de ebullición | 228°C to 230°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2811 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.03 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido