Learn More
Acetal etilénico de 2-bromobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal |
Punto de ebullición | 126°C to 127°C (5 mmHg) |
Índice de refracción | 1.568 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1284374 |
Información de solubilidad | Difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.07 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |