Learn More
Ácido 2-bromobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.11€ - 109.55€
CAS | 244205-40-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6BBrO2 |
Peso molecular (g/mol) | 200.83 |
Número MDL | MFCD01114672 |
Clave InChI | PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acidMostrar más |
PubChem CID | 2773294 |
Nombre IUPAC | ácido (2-bromofenil)borónico |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18581.03 |
1 g |
43.11€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11329425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18581.06 |
5 g |
109.55€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Bromobenzeneboronic acid is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido 2-bromobencenoborónico se utiliza para promover amidaciones más verdes de ácidos carboxílicos y aminas en cantidades catalíticas. Esta tecnología evita el requisito de preactivación del ácido carboxílico o el uso de reactivos de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
244205-40-1 | |
200.83 | |
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N | |
2773294 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1Br |
C6H6BBrO2 | |
MFCD01114672 | |
2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acidMostrar más | |
ácido (2-bromofenil)borónico |
Especificaciones
2-Bromobenzeneboronic acid | |
108°C to 110°C | |
MFCD01114672 | |
2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid | |
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (2-bromofenil)borónico | |
2773294 | |
98% |
244205-40-1 | |
C6H6BBrO2 | |
8542615 | |
Soluble in methanol. Slightly soluble in water. | |
OB(O)C1=CC=CC=C1Br | |
200.83 | |
200.83 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes