Learn More
Bromuro 2-bromobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-72763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Código de producto. 10153770
Marca: Thermo Scientific Acros 181790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3433-80-5
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.93
Número MDL MFCD00000173
Clave InChI LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 32.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 129.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.6170 to 1.6190
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 308
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.