Learn More
2-Bromobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10038821
Marca: Thermo Scientific Acros 350510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3959-05-5
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00025572
Clave InChI NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5875 to 1.5910
Cantidad 5 g
Beilstein 12,III,2348
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.