Learn More
2-Bromobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474887
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
It is used as an intermediate of organic synthesis and pharmaceutical. It also can react with norborn-2-ene to get 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylene, in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon. It is used as a reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase micro extraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario de síntesis orgánica y como producto farmacéutico. También puede reaccionar con norborn-2-eno para formar 5-fenil-1,2,3,4,4a,8b-hexahidro-1,4-metanobifenileno en la síntesis de un nuevo hidrocarburo trispirocíclico. Se utiliza como compuesto de referencia para examinar la eficacia de las fibras de microextracción en fase sólida, a base de copolímeros de ácido metacrílico-trimetilolpropanotrimetacrilato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-07-5
Fórmula molecular C12H9Br
Peso molecular (g/mol) 233.11
Número MDL MFCD00000065
Clave InChI KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobiphenyl
Punto de fusión 0°C to 2°C
Densidad 1.376
Punto de ebullición 298°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.629
Cantidad 25 g
Beilstein 1863156
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.12
Porcentaje de pureza 98%