Learn More
2-Bromobutano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10539990
2-Bromobutano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539990
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10539990
Marca: Thermo Scientific Acros 106781000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-76-2
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000156
Clave InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
Nombre IUPAC 2-bromobutano
SMILES CCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112°C
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 91°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(Br)CH3
Índice de refracción 1.4359 to 1.4379
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,119
Índice Merck 15,1556
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Número de loteA0464722 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Número de loteA0457810 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Número de loteA0453591 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
Número de loteA0448889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number106780025,106785000,106781000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Bromobutano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >