Learn More
Sulfuro de fenilo de 2-bromoetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
2-Bromoethyl phenyl sulfide, is used to make other chemicals as well as pharmaceutical intermediate. It is also used as a application intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de fenilo de 2-bromoetilo se utiliza para fabricar otros productos químicos, así como productos farmacéuticos intermedios. También se utiliza como un intermediario de aplicación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El sulfuro de fenilo de 2-bromoetilo se utiliza para fabricar otros productos químicos, así como productos farmacéuticos intermedios. También se utiliza como un intermediario de aplicación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethyl phenyl sulfide |
| Densidad | 1.44 |
| Punto de ebullición | 140°C to 141°C (10 mmHg) |
| Fórmula molecular | C12H18BNO2 |
| Fórmula lineal | C6H5SCH2CH2Br |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2206188 |
| Sinónimo | 2-2-phenylethyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-phenylethyl-1-boronic acid diethanolamine ester, 2-phenylethyl-1-boronic acid diethanolamine cyclic ester |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Clave InChI | NYYNBCZSIYCXIZ-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |