Learn More
Bromuro de (2-bromoetil)trimetilamonio, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Identificadores de productos químicos
CAS | 2758-06-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H13Br2N |
Peso molecular (g/mol) | 246.97 |
Número MDL | MFCD00011865 |
Clave InChI | OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10773393
|
Thermo Scientific Acros
152350050 |
5 g | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Catalizador de transferencia de faseIdentificadores de productos químicos
2758-06-7 | |
246.97 | |
OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M |
C5H13Br2N | |
MFCD00011865 |
Especificaciones
(2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide | |
2758-06-7 | |
100.0 | |
Beige a marrón | |
98% | |
BrCH2CH2N(CH3)3Br | |
2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l | |
C[N+](C)(C)CCBr.[Br-] | |
246.97 | |
246.97 | |
Polvo o trozos |
98% | |
97.5 | |
240°C to 244°C | |
Authentic | |
C5H13Br2N | |
MFCD00011865 | |
OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M | |
2-bromoetil(trimetil)azanio;bromuro | |
17689 | |
≥97.5% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-419-4
missing translation for 'rtecsNumber' : BO9481000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only