Learn More
2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539453
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19184-65-7
Fórmula molecular C5H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00135306
Clave InChI MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, tris hydroxymethyl bromomethyl methane, monobromoneopentyltriol, 2-bromoethylidynetrimethanol, pentaerythritol monobromohydrin, 1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, 2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol, 2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide
PubChem CID 87954
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CBr)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 77°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C(CH2OH)3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino