Learn More
2-(Brometil)oxetano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472719
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939759-23-6
Fórmula molecular C4H7BrO
Peso molecular (g/mol) 151.00
Número MDL MFCD08544405
Clave InChI OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl
PubChem CID 16244494
Nombre IUPAC 2-(bromometil)oxetano
SMILES BrCC1CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)oxetane
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 151
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Liquid