Learn More
Hidrobromuro de 2-(bromometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2689640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10581892
Marca: Thermo Scientific Acros 370110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31106-82-8 | C6H6BrN·HBr | 252.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31106-82-8
Fórmula molecular C6H6BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 252.94
Número MDL MFCD01863544
Clave InChI JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide
PubChem CID 2734720
Nombre IUPAC 2-(bromometil)piridina; hidrobromuro
SMILES C1=CC=NC(=C1)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149.0°C to 152.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2(C5H3N)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Faresætning
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.