Learn More
Ácido 2-bromonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.61€ - 115.58€
CAS 35905-85-2
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD01646068
Clave InChI MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
Nombre IUPAC ácido 2-bromopiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Ver más especificaciones
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
15443897
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30239.03
1 g
21.61€
1 g
15453897
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30239.06
5 g
115.58€
5 g
Descrizione
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Mostrar más
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ácido 2-bromonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato