Learn More
2-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449783
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
5000 ml
Código de producto. 11449783
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12944.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.993 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromopropano se utiliza como agente alquilante en la síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario para formar aminas alquiladas y compuestos metálicos alquilados. Además, actúa como disolvente para limpieza industrial, desengrasado, procesamiento y acabado de metales, electrónica, en los sectores aeroespacial y aeronáutico, aerosoles, textiles, adhesivos y tintas. Asimismo, se utiliza para introducir el grupo funcional isopropílico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con alcohol, benceno, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con agua y acetona.
Notas
Evitar todas las posibles fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-26-3
Fórmula molecular C3H7Br
Peso molecular (g/mol) 122.993
Número MDL MFCD00000147
Clave InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6358
Nombre IUPAC 2-bromopropano
SMILES CC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropane
Punto de fusión °C to 89°C
Densidad 1.310
Punto de ebullición 59°C to 60°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CHBrCH3
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 250 mL
Número UN UN2344
Beilstein 741852
Índice Merck 14,5210
Sinónimo isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
Información de solubilidad Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Bromopropane