Learn More
2-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2,5 LT
250 ml
Código de producto. 10070700
Marca: Thermo Scientific Acros 107322500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-26-3
Fórmula molecular C3H7Br
Peso molecular (g/mol) 122.99
Clave InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
Nombre IUPAC 2-bromopropano
SMILES CC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -89.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.3100g/mL
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHBr
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Índice Merck 15,5256
Gravedad específica 1.31
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido