Learn More
2-Bromotiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423974
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
2-Bromothiophene has been used in electrochemical reduction of a number of mono- and dihalothiophenes at carbon cathodes in dimethylformamide containing tetramethylammonium per chlorate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromotiofeno se ha utilizado en la reducción electroquímica de varios mono y dihalotiofenos en cátodos de carbono en dimetilformamida que contiene perclorato de tetrametilamonio mediante voltametría cíclica y electrólisis de potencial controlado.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-09-4
Fórmula molecular C4H3BrS
Peso molecular (g/mol) 163.03
Número MDL MFCD00005417
Clave InChI TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
Nombre IUPAC 2-bromotiofeno
SMILES BrC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophene
Punto de fusión <-10°C
Densidad 1.701
Punto de ebullición 149°C to 152°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 50 g
Número UN UN2929
Beilstein 104663
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.