Learn More
(+/-)-2-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(±)-2-Butanol is widely used as a solvent for domestic cleaning agents and paint removers. It is also utilized in perfumes and artificial flavors. It plays an important role in the extraction of fish meal to produce fish protein concentrate. It is involved in the production of fruit essences. It plays an essential role in the esterification of acetic acid. It is useful for the derivatization of chlorinated hydroxyfuranones. It is also used as a precursor for methyl ethyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (^+)-2-butanol se utiliza ampliamente como disolvente para productos de limpieza domésticos y productos decapantes. También se utiliza en perfumes y sabores artificiales. Desempeña un papel importante en la extracción de harina de pescado para producir concentrado de proteínas de pescado. Participa en la producción de esencias de frutas. Desempeña un papel esencial en la esterificación del ácido acético. Es útil para la derivatización de hidroxifuranonas cloradas. También se utiliza como precursor de la metiletilcetona.
Solubilidad
Miscible con metanol y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-Butanol |
| Punto de fusión | -115°C |
| Densidad | 0.808 |
| Punto de ebullición | 98°C to 101°C |
| Cantidad | 100 mL |
| Temperatura de inflamación | 26°C |
| Olor | Sweet |
| Índice de refracción | 1.397 |
| Número UN | UN1120 |
| Beilstein | 1718765 |
| Show More |
Safety and Handling
- (+/-)-2-Butanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Butanol