Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Butanol |
pH | neutral |
Punto de fusión | -115°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.808g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 98°C |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.098 |
Temperatura de inflamación | 27°C (80.6°F) |
Punto de ignición | 761°F |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Butanol
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.