Learn More
Riedel-de Haën 2-Butanone
Click to view available options
Cantidad:
45 L
Descripción
- ACS general use solvents.
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Butanone |
pH | No data available |
Punto de fusión | -87°C |
CAS | 78-93-3 |
Color | Incolora |
Densidad | 0.805 g/cm3 (20°C) |
Punto de ebullición | 79°C to 81°C |
Cantidad | 45 L |
Temperatura de inflamación | 11.5 %(V) |
Envase | Bidón de acero inoxidable retornable |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Butanone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.