Learn More
2-Butanone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.7%
61.04€ - 711.33€
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15654580
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34861-100ML
100 mL Frasco de vidrio
61.04€
100 ml
15664580
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34861-1L
1 L Frasco de vidrio
139.05€
1 litro
15674580
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34861-2.5L
2.5 L Frasco de vidrio
204.76€
2.50 litro
15694580
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
34861-6X1L
6 x 1 L Frasco de vidrio
698.40€
paquete de 6
15684580
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34861-4X2.5L
4 x 2.5 L Frasco de vidrio
711.33€
paquete de 4
Descripción
Descripción
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Especificaciones
78-93-3
72.11
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:28398
CCC(C)=O
C4H8O
MFCD00011648
6569
butano-2-ona
Especificaciones
2-Butanone
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
100.0000%
79°C to 81°C
C4H8O
MFCD00011648
741880
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
butano-2-ona
6569
72.11
HPLC
-87°C (literature)
78-93-3
0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
−4°C
C2H5COCH3
UN1193
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CCC(C)=O
72.11
CHEBI:28398
>99.7%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1260 días a partir de la fecha de fabricación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje: 3:II; Nombre del producto expedido:Etilmetilcetona
missing translation for 'einecsNumber' : 201-159-0
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: butanone