Learn More
Oxima de 2-butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 g
Código de producto. 10391953
Marca: Thermo Scientific 403330250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-29-7
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00013935
Clave InChI WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
PubChem CID 5324276
Nombre IUPAC (NZ)-N-butan-2-ilidenohidroxilamina
SMILES CC\C(C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone oxime
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9230g/mL
Punto de ebullición 72.0°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CNOHC2H5
Índice de refracción 1.4410 to 1.4440
Cantidad 25 g
Beilstein 01, IV, 3250
Gravedad específica 0.923
Información de solubilidad Solubility in water: 114g/L water (20°C).
Viscosidad 15 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone oxime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.