Learn More
2-Buteno-1,4-bis(cloruro de trifenilfosfonio), + 98 %
Código de producto. 11330094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11330094 10 g 10 g
11340094 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11330094
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00534.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106423-29-4
Fórmula molecular C40H36Cl2P2
Peso molecular (g/mol) 649.576
Número MDL MFCD00031713
Clave InChI OOACLPDZHDFCQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2-butene-1,4-bis triphenylphosphonium chloride, trans-2-butene-1,4-bis triphenylphosphoniumchloride, but-2-ene-1,4-diyl bis triphenylphosphanium dichloride
PubChem CID 70700154
Nombre IUPAC trifenil(4-trifenilfosmanioilbut-2-enil)fosferanio; dicloruro
SMILES C1=CC=C(C=C1)[P+](CC=CC[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6.[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride)
Punto de fusión 264°C to 267°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3866753
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.6
Porcentaje de pureza ≥98%