missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de (2-butenil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043376
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11330074

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00502.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 13138-25-5 | C22H22ClP | 352.84 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 13138-25-5
Fórmula molecular C22H22ClP
Peso molecular (g/mol) 352.84
Número MDL MFCD00051868
Clave InChI YYTDJYJBYMQMDI-SQQVDAMQSA-M
Sinónimo 2-butenyl triphenylphosphonium chloride, but-2-en-1-yltriphenylphosphonium chloride, 2e-but-2-en-1-yltriphenylphosphanium chloride
PubChem CID 11824356
Nombre IUPAC [(E)-but-2-enil]-trifenilfosferio; cloruro
SMILES [Cl-].C\C=C\C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∽225°C to 230°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4170527
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.84
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado