Learn More
2-Butoxietanol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. 10532171
Marca: Thermo Scientific Acros 154330010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-76-2
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00002884
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Butoxyethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.9010g/mL
Punto de ebullición 171.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4180 to 1.4200
Cantidad 1 L
Beilstein 01, II, 519
Residuos después de la evaporación 0.02% max.
Índice Merck 15, 1560
Gravedad específica 0.901
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nombre IUPAC 2-butoxietan-1-ol
Viscosidad 5.31 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butoxyethanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.