Learn More
2-Butino-1,4-diol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11471908 250 g 250 g
11461908 1000 g 1000 g
11481908 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11471908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14539.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-65-6 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2-Butyne-1,4-diol is used as a precursor to prepare 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and mucochloric acid. It is also used in textile additives, corrosion inhibitors, plasticizers, synthetic resins and polyurethanes. It is an important raw material of vitamin B6. Further, it is used for brightening, preserving and inhibiting nickel plating. In addition, it is used in biological studies for nematocidal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-butino-1,4-diol se usa como precursor para preparar 1,4-butanodiol, 2-buteno-1,4-diol y ácido mucoclórico. También se utiliza en aditivos textiles, inhibidores de corrosión, plastificadores, resinas sintéticas y poliuretanos. Es una materia prima importante de la vitamina B6. Además, se utiliza para abrillantar, preservar e inhibir niquelado. Además, se utiliza en estudios biológicos para la actividad nematicida.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetona, metanol. Ligeramente soluble en éter etílico y cloroformo. Insoluble en benceno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácido, anhídridos de ácido, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-65-6
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002915
Clave InChI DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
PubChem CID 8066
ChEBI CHEBI:16413
Nombre IUPAC but-2-ino-1,4-diol
SMILES C(C#CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyne-1,4-diol
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 194°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Fórmula lineal HOCH2C≡CCH2OH
Cantidad 250 g
Número UN UN2716
Beilstein 1071237
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,acetone,methanol. Slightly soluble in ethyl ether and chloroform. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza ≥98%