Learn More
2-Butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-butina se utiliza para sintetizar hidroquinonas alquiladas en la síntesis total de vitamina E. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa. Sensible al calor. Evite el contacto con materiales oxidantes. Incompatible con halógenos. Disolventes clorados.
La 2-butina se utiliza para sintetizar hidroquinonas alquiladas en la síntesis total de vitamina E. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa. Sensible al calor. Evite el contacto con materiales oxidantes. Incompatible con halógenos. Disolventes clorados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyne |
| Punto de fusión | -32°C |
| Densidad | 0.69 |
| Punto de ebullición | 24°C to 27°C |
| Temperatura de inflamación | −49°C (−56°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.392 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3295 |
| Beilstein | 1361340 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Butyne