Learn More
Bromuro de (2-carboxietil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10406832
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51114-94-4
Fórmula molecular C21H20BrO2P
Peso molecular (g/mol) 415.27
Número MDL MFCD00031698
Clave InChI BVKRDNIULHRLCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxyethyl triphenylphosphonium bromide, 2-carboxyethyl triphenylphosponium bromide, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, bromide, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium bromide, c21h20o2p.br, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium bromide, 2-carboxyethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2733850
Nombre IUPAC 2-carboxietil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o trozos