Learn More
2-Cloro-1-tritilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428347
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2-Chloro-1-tritylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-1-tritilimidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármaco, ligandos para catalizadores metálicos de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67478-48-2
Fórmula molecular C22H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 344.842
Número MDL MFCD02179527
Clave InChI JTMBWVKMAGHXKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-1-trityl-1h-imidazole, 2-chloro-1-triphenylmethyl imidazole, pubchem8989, acmc-209nza, 2-chloro-1-trityl-imidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-triphenylmethyl
PubChem CID 2773337
Nombre IUPAC 2-cloro-1-tritilimidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-tritylimidazole
Punto de fusión 200°C to 202°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.84
Porcentaje de pureza 97%