Learn More
2-Cloro-2',6'-dimetilacetanilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide is used in the determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma by gas-liquid chromatography with electron-capture detection. It is a nonsteroidal antinflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide |
Punto de fusión | 143°C to 148°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 781309 |
Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.67 |
Porcentaje de pureza | 99% |