Learn More
Éster etílico de ácido 2-cloro-2-etoxiacético, 90 %, restos principalmente dietoxiacetato de etilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10476573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
10476573 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 10476573
Marca: Thermo Scientific Acros 279870500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34006-60-5
Fórmula molecular C6H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 166.60
Número MDL MFCD00043953
Clave InChI WDCHMODANTVRTF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-2-ethoxy-acetate, ethyl2-chloro-2-ethoxyacetate, ethyl chloro ethoxy acetate, chloro ethoxy acetic acid ethyl ester, ethyl alpha-chloro-alpha-ethoxyacetate, ethyl alpha-chloro-alpha-ethoxy-acetate, 2-chloro-2-ethoxy-acetic acid ethyl ester, acetic acid,2-chloro-2-ethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 2724873
Nombre IUPAC etil 2-(1-cloroetoxi)acetato
SMILES CCOC(=O)COC(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón anaranjado a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O(Cl)CHC(O)OC2H5
Índice de refracción 1.4307
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.6
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, remainder mainly ethyl diethoxyacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.